Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Alternativt varenummer | ADR 4,1-297 *297-B0859 |
| Materiale | Plast |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Oversigt | Magnetisk plastik |
| Højde (metrisk) | 297 mm |
| Bredde (metrisk) | 297 mm |
| Form | Diamant |
| Vist tekst | Brandfarligt fast stof 4 |
| Vis mere |