Få mere at vide
Brady™ Magnetiske transportskilte i plast
Vist tekst:
Diverse farlige stoffer 9
Giftige og skadelige stoffer 6
Ikke-brandbar, ikke-giftig gas 2
Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2
Miljøfarlige stoffer
Organisk peroxid 5.2
Oxiderende stof 5.1
Ætsende stof 8
Form:
Diamant
Rhomboid
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC |
| Alternativt varenummer | ADR 9-297 *297-B0859 |
| Materiale | Plast |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Oversigt | Magnetisk plastik |
| Til brug med (applikation) | Rørmarkører og sikkerhedsskilte |
| Højde (metrisk) | 297 mm |
| Bredde (metrisk) | 297 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -18 °C til 70 °C |
| Vis mere |