Få mere at vide
Brady™ Magnetiske transportskilte i plast
Artikelnummer. 11774914
Skift visning
Vist tekst:
Diverse farlige stoffer 9
Giftige og skadelige stoffer 6
Ikke-brandfarlig, ikke-giftig gas 2
Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2
Miljøfarlige stoffer
Organisk peroxid 5.2
Oxiderende stof 5.1
Ætsende stof 8
Form:
Diamant
Rhomboid
Rombekind
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vist tekst Form unitSize
11774914 Ætsende stof 8 Diamant Hver
11794914 Diverse farlige stoffer 9 Diamant Hver
11730244 Ikke-brandfarlig, ikke-giftig gas 2 Diamant Hver
11750953 Organisk peroxid 5.2 Diamant Hver
11714914 Oxiderende stof 5.1 Diamant Hver
11734914 Giftige og skadelige stoffer 6 Diamant Hver
11721003 Miljøfarlige stoffer Rhomboid Hver
11714904 Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2 Rhomboid Hver
11700963 Organisk peroxid 5.2 Rombekind Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11774914 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 258976
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.00 DKK
    258.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.65 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt varenummer ADR 8-297 *297-B0859
Materiale Plast
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Magnetisk plastik
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 297 mm
Bredde (metrisk) 297 mm
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til 70 °C
Form Diamant
Vist tekst Ætsende stof 8
Produkttype Transportskilt
Farve Sort på hvidt