Få mere at vide
Brady™ Magnetiske plastikmærkater
Artikelnummer. 11700264 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid på rød
Sort på rød
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11700264 Sort på rød Hver
11760264 Hvid på rød Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11700264 Supplier Brady™ Supplier No. 227591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00 DKK
    257.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.97 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer ADR 2.1A-297X297-B859
Materiale Plast
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Magnetisk plastik
Højde (metrisk) 297 mm
Bredde (metrisk) 297 mm
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til 70 °C
Form Rhomboid
Vist tekst Brandfarlige gasser 2
Produkttype Transportmærke for farligt gods
Farve Sort på rød