Få mere at vide
Brady™ Magnetisk plastik strålingstransportskilt
Vist tekst:
Radioaktive stoffer
Radioaktive stoffer 7B II
Radioaktive stoffer 7C III
Radioaktivt materiale 7A I
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Class 7: Radioactive material |
| Materiale | Plastic |
| Mængde | 1 Ea. |
| Klæbende type | Permanent Acrylic |
| Oversigt | Magnetic Plastic |
| Til brug med (applikation) | Stickers for the transport of dangerous goods are eye-catching and proven in practice |
| Højde (metrisk) | 297 mm |
| Bredde (metrisk) | 297 mm |
| Form | Diamond |
| Sprog | English |
| Vis mere |