Få mere at vide
Brady™ Magnetisk plastik strålingstransportskilt
Artikelnummer. 11720254
Skift visning
Vist tekst:
Radioaktive stoffer
Radioaktive stoffer 7B II
Radioaktive stoffer 7C III
Radioaktivt materiale 7A I
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vist tekst unitSize
11720254 Radioaktive stoffer Hver
11770983 Radioaktivt materiale 7A I Hver
11710993 Radioaktive stoffer 7B II Hver
11760993 Radioaktive stoffer 7C III Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11720254 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 223619
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance Klasse 7: Radioaktivt materiale
Alternativt varenummer ADR 7DA-297 *297-B0859
Materiale Plast
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Magnetisk plastik
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 297 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Bredde (metrisk) 297 mm
Form Rhomboid
Sprog Dansk
Vist tekst Radioaktive stoffer
Produkttype Radioaktivt transportskilt
Farve Sort