Få mere at vide
Brady™ Magnetiske plastikblanke skriveetiketter
Artikelnummer. 12860149 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
26 x 45 mm
108 x 26 mm
Pakningsstørrelse:
1 pakke
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12860149 108 x 26 mm 1 pakke
12850149 26 x 45 mm 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12860149 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 234965
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00 DKK
    193.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.16 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Magnetiske Blank Write-on Labels er ideelle til identifikation i varehuse med et konstant skiftende layout.
  • Denne type etiketter giver fuld fleksibilitet.
  • De kan påføres og fjernes fra metaloverflader så mange gange som nødvendigt.
  • Når placeringerne ændres, kan disse etiketter flytte sammen med produkterne.
  • Kan identificeres ved at skrive på dem eller påføre en selvklæbende etiket på det magnetiske materiale.
Tekniske data
Certificeringer/compliance I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Oversigt Blanke magnetiske etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Gloss
Format Label
Materiale Plast
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ingen
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Til identifikation i lagre med et konstant skiftende layout.
nr. pr. pakke 25 Etiketter/Pk.
Mængde 25 Pk.
Form Rektangel
Dimensioner (L x B) 108 x 26 mm
Længde (engelsk) 1,02''
Bredde (engelsk) 4,25 tommer
Bredde (metrisk) 108 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 4,25 tommer
Højde (engelsk) 1,02''
Højde (metrisk) 26 mm
Alternativt varenummer BLANKE MAGNETISKE ETIKETTER B-859 26X108MM