Få mere at vide
Brady™ Magnetiske plastikblanke skriveetiketter
Beskrivelse
- Denne type etiketter giver fuld fleksibilitet.
- De kan påføres og fjernes fra metaloverflader så mange gange som nødvendigt.
- Når placeringerne ændres, kan disse etiketter flytte sammen med produkterne.
- Kan identificeres ved at skrive på dem eller påføre en selvklæbende etiket på det magnetiske materiale.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863 |
| Oversigt | Blanke magnetiske etiketter |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Vise | Blank |
| Slutte | Gloss |
| Format | Label |
| Materiale | Plast |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Vis mere |