Få mere at vide
Brady™ Blanke magnetstrimler i plast
Artikelnummer. 15173299 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15173299 Hvid 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 15173299 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 225176
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1830.00 DKK
    1781.79 DKK / 1 ruller
    Spare 48.21 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Disse tomme magnetstrimler kommer i gul eller hvid og gør det nemt at identificere metalstativer, -skabe og -produkter på ingen tid overhovedet.
  • Det magnetiske materiale kan påføres enhver metaloverflade og lige så nemt fjernes og placeres på et andet stativ eller skab.
  • Gul og Hvid er standardfarver, men andre farver kan leveres på forespørgsel (sort, grøn, blå, rød, orange, beige, grå og pink).
Tekniske data
Oversigt Blanke magnetstrimler
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Vise Blank
Format Label
Materiale Plast
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ingen
Produkttype Magnetstriber
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, generel identifikation
Min. Driftstemperatur (metrisk) -30 °C
nr. pr. pakke 1 rulle
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -22 °F til +131 °F
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +55 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Dimensioner (L x B) 10 m x 80 mm
Længde (engelsk) 10.94 yd.
Længde (metrisk) 10 m
Bredde (engelsk) 3,15 tommer.
Bredde (metrisk) 80 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 3,15 tommer.