Få mere at vide
Brady™ Magnetisk plast ADR Transportskilte
Artikelnummer. p-8004206
Vist tekst:
1
1,5 1
1,6 1
1.4 1
3
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11710234
Brand: Brady™ 223587
Kun null tilbage
Tekniske data
Alternativt varenummer ADR 1-297 *297-B0859
Materiale Magnetisk plastik
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 297 mm
Bredde (metrisk) 297.00 mm
Form Diamant
Vist tekst 1
Farve Sort på orange