Få mere at vide
Brady™ Magnetisk plast ADR Transportskilte
Vist tekst:
1
1,5 1
1.4 1
3
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Magnetic Plastic |
| Mængde | 1 Ea. |
| Klæbende type | Permanent Acrylic |
| Højde (metrisk) | 297 mm |
| Bredde (metrisk) | 297.00 mm |
| Form | Diamond |
| Vist tekst | 4 |
| Farve | White on Blue |