Få mere at vide
Brady™ Magnetisk plast ADR Transportskilte
Artikelnummer. 11770234 Shop alle Brady produkter
Change view
Click to view available options
Vist tekst:
1
1,5 1
1,6 1
1.4 1
3
4
Unit Size:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Vist tekst Unit Size
11770234 1,5 1 Hver
11710234 1 Hver
11740234 1.4 1 Hver
11700244 1,6 1 Hver
11790244 4 Hver
11760244 3 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11770234 Supplier Brady™ Supplier No. 223593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.00 DKK
    199.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 93.97 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Specifications
Alternativt varenummer ADR 1,5-297 *297-B0859
Materiale Magnetisk plastik
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 297 mm
Bredde (metrisk) 297.00 mm
Form Diamant
Vist tekst 1,5 1
Farve Sort på orange