Få mere at vide
Brady™ Magnetisk plast ADR Transportskilte
Vist tekst:
1
1,5 1
1,6 1
1.4 1
3
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | ADR 3B-297 *297-B0859 |
| Materiale | Magnetisk plastik |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Højde (metrisk) | 297 mm |
| Bredde (metrisk) | 297.00 mm |
| Form | Diamant |
| Vist tekst | 3 |
| Farve | Hvid på rød |