Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Magnetisk induktionsomrører
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Farve:
Blå
Lilla
Description
- 5 års garanti
- Holdbart ABS-hus er korrosionsbestandigt og nemt at rengøre
- Slidfrie magnetspoler giver ensartet og støjfri drift
- Et letlæst digitalt display styrer præcist tid og hastighed, hvilket muliggør reproducerbare forhold
- Enheden er programmerbar med 50 % drift op til 99 cyklusser
- Tid og hastighed kan bekvemt justeres, mens enheden kører
- Mulighed for omvendt rotation for bedre blandingsresultater
- Hastigheden forbliver konstant, selv når belastningen ændres
- Hurtig acceleration og bremsning (mindre end 10 sekunder) for hurtigt at opfylde kravene til omrøringshastighed
- Silikonegummimåtte på låget forhindrer udskridning af kar og forbedrer sikkerheden
- Medfølgende rørestave har PTFE-belægning for kemikalieresistens
- Fællesskabsdesign nr.: 003515337-0001-0002 Euro. Klappe. App. 3 246 088 USA
- Design patent nr. D814.045 USA Anvendt patentansøgning
Specifications
Specifications
| Hastighed | 10 til 2000 rpm |
| Omrøringspositioner | 2 |
| Topplademateriale | ABS |
| Volumen | 3 L |
| Vise | Analog/Digital |
| Form | Round |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 18 w |
| Dimensioner (L x B) | 9,7 x 7,7 tommer. |
| Dimensioner (L x B x H) | 245 x 195 x 76 mm |
| Show More |