Få mere at vide
IKA™ Magnetic Hot Plate Stirrer, 50°C to 500°C, Ceramic
Artikelnummer. 10367894 Shop alle IKA produkter
Topplademateriale:
Keramisk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10367894
Brand: IKA™ 0003581000_OLD
Stirring Range: 100 to 1500 rpm; Shape: Square; Size: 100 x 100 mm
Magnetic stirrer with ceramic heating plate offers excellent chemical resistance.
  • Powerful motor for stirring quantities of 5, 10 or 15L (H2O)
  • Fixed safety circuit of 550 °C
  • Hot Top indicator warning to prevent burns
  • Exact temperature setting via digital display (LED)
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Spænding 100/120/230 V
Sikkerhedsfunktioner Fixed safety circuit of 550°C
Omrøringsfunktioner Magnetic stirrer with heating and Ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance
Elektriske krav 230 / 120 / 100 V, 50/60Hz
Model- C-MAG HS 4
Sål funktioner N/A
Størrelse 100 x 100 mm
Højde (metrisk) 105 mm
Temperatur (metrisk) 50°C to 500°C
Stuetemperatur 5°C to 40°C
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 150 mm
Længde (metrisk) 260 mm
Watt 270 w
Vægt (metrisk) 3 kg
Type Stirring Hotplate
Form Square
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 5 L
Omrøringsområde 100 to 1500 rpm
garanti 24 Months
Dimensioner (L x B x H) 260 x 150 x 105 mm
Vise LED