Få mere at vide
Invitrogen™ Magnetisk 96-brønds separator
Artikelnummer. 11612169
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11612169 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 11612169 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A14179
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Den magnetiske 96-brønds separator er designet til hurtig og enkel fjernelse af supernatant fra prøver bundet til magnetiske partikler og kan bruges manuelt eller som en integreret del af en automatiseret arbejdsstation.
Den magnetiske 96-brønds separator er designet til hurtig og enkel fjernelse af supernatant fra prøver bundet til magnetiske partikler og kan bruges manuelt eller som en integreret del af en automatiseret arbejdsstation. Den magnetiske 96-brønds separator er et ideelt værktøj til brug i singleplex og multiplex biologiske assays baseret på Luminex™ xMAP™ Teknologi. Disse analyser gør brug af Luminex™ MagPlex™ , eller magnetiske mikrosfærer, og MAGPIX™ , Luminex™ 200™ eller FLEXMAP 3D™ instrumenter.
Bemærk: Det anbefales, at den magnetiske 96-brønds separator bruges med en standard 96-brønds fladbundsplade som f.eks. Greiner (Kat. nr. 655096) eller tilsvarende (medfølger ikke).
• Opnå høj, reproducerbar tilbageholdelse af magnetiske perlebundne prøver med den stærke magnetiske kraft fra den magnetiske 96-brønds separator
• Øg prøvegenvinding og renhed i forhold til filterbaserede assays med magnetiske perlebaserede assays
• Forenkle og signifikant reducere cellulær analysetid med Luminex™ magnetiske perlebaserede assays og den magnetiske
96-brønds separator 96-brønd, højkapacitetsadgang til en verden af magnetiske mikrosfærer
Brugen af magnetiske mikrosfærer er blevet udbredt inden for biologi, bioteknologi og andre biomedicinske discipliner. Anvendelser omfatter cellesortering, RNA- og DNA-isolering, forberedelse, oprensning og sekventering samt immunologi og en bred vifte af isoleringsteknikker for biologiske enheder. Den magnetiske 96-brønds separator kan bruges i en bred vifte af applikationer.
Magnetiske perler lader dig gøre mere med din tid
Novex™ mærkeanalyser for MAGPIX™ systemet er bygget på Luminex's MagPlex™ , eller magnetiske mikrosfæreperler, platform. Disse analyser drager fordel af arbejdsgangen med magnetiske perler, der forenkler vasketrin og reducerer variation i resultater. De er kompatible med både vakuum og magnetiske vaskestationer samt andre Luminex™ xMAP™ platforme. De MAGPIX™ systemet kan også bruges med andre udbydere af Luminex™ magnetiske perler-baserede assays.
Mere validering for tillid til dine resultater
Bygget på xMAP™ perleteknologi, den Novex™ brand immunoassays er designet til påvisning af både enkelte eller flere analytter samtidigt i en enkelt biologisk prøve. MAGPIX™ og andre kvalificerede analyser fra Thermo Fisher Scientific tilbyder nøjagtig analytisk ydeevne og effektive, nemme at følge protokoller. Hertil kommer de kvantitative analyseresultater opnået med Novex™ mærke multipleksing-assays testes rutinemæssigt mod matchende ELISA'er for at sikre korrelative resultater.
Luminex™ xMAP™ Teknologisk —effektivt og gennemprøvet analytisk
værktøj I de sidste 10 år, xMAP™ teknologi har vundet bred accept som et multipleksværktøj til brug i en række forskellige applikationer, herunder proteinekspressionsprofilering, fokuseret genekspressionsprofilering og sygdomsforskning. De Luminex™ 200™ eller FLEXMAP 3D™ instrumenter bruge xMAP™ teknologi ved at kombinere fluorescerende perle-baserede assays med flowcytometri, to lasere, real-time digital signalbehandling og xPONENT™ software til at skelne perlefarve (analyt) og analysesignalstyrke (PE) fluorescensintensitet.
MAGPIX™ System —bringer kraften fra multiplex til alle
laboratorier MAGPIX™ systemet er også baseret på xMAP™ teknologi i et nyt instrument bygget på lysemitterende dioder (LED'er) til excitation, et CCD-kamera til perle- og analytdetektion og højhastigheds digitale signalprocessorer. De MAGPIX™ Systemet er mere kompakt og robust og giver det mest omkostningseffektive multiplekseringsværktøj til rådighed. Enkel, ud af boksen opsætning giver forskere mulighed for hurtigt at udføre singleplex eller multiplex assays af op til 50 mål i enkelte biologiske prøver. De MAGPIX™ systemet er enkelt og let at —bruge, ideelt for både nye og erfarne brugere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Novex
Indhold og opbevaring Indhold: En magnetisk 96-brønds separator
  • Opbevaring: Stuetemperatur
  • Til brug med (applikation) Luminex™ MAP™ Teknologiske analyser
    Mængde 1 stk.
    Format 96-brønds plade
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Til brug med (udstyr) Luminex Instrumenter
    Produkttype Magnetisk 96-brønds separator