Få mere at vide
Agilent BioTek Magnet Adapter Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17804677 Shop alle Agilent BioTek produkter
Artikelnummer. 17804677
Brand: Agilent BioTek 2120084
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Magnet adapter kit for use with the 406 FX Washer Dispenser.
  • Magnet sold separately
  • Enables magnetic bead washing and dispensing
  • BioStack compatible