Få mere at vide
Brady™ Magnettilbehør til M210 og M211 etiketprintere
Farve:
Sort
Beskrivelse
Dette magnettilbehør giver dig mulighed for at fastgøre din Brady™ M210 eller M211 Label Printer til paneler og andre magnetisk-modtagelige overflader under brug eller opbevaring.
- Fastgøres på bagsiden af printeren med skruer for at sikre stabilitet
- Let og slankt design forhindrer ikke håndholdt brug af printeren
- Printer sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Magnetic Attachment |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | Brady M210 etiketprinter, BMP21-PLUS Labelprinter, Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB Labelprinter, Brady M211 etiketprinter |
| Bredde (metrisk) | 63.50 mm |
| Højde (engelsk) | 2.5 in |
| Højde (metrisk) | 63.50 mm |
| Dybde (engelsk) | 0,5 tommer |
| Dybde (metrisk) | 12.70 mm |
| Dimensioner (L x B) | 63.50 mm (W) x 63.50 mm (H) x 12.70 mm (D) |
| Farveevne | Gray |
| Vis mere |