Få mere at vide
Magnesiumacetylacetonate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesiumacetylacetonate |
| CAS | 14024-56-7 |
| Molekylær formel | C10H14MgO4 |
| MDL nummer | MFCD00013497 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | CC([CH-]C(C)=O1)=O[Mg+2]12O=C([CH-]C(C)=O2)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.52 |
| Procent renhed | 98% |