Få mere at vide
Magnesium, drejninger, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476750
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11476750 100 g 100g
11347995 500 g 500g
11466750 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11476750 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08120.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Magnesium, spåner bruges i faststofsyntese med Ca og Sn, resulterede i en ny fase, Ca6.2Mg3.8Sn7, som har en hidtil uset type tinkæde sammensat af kvadratiske plane tinenheder. Det er en komponent i trykstøbning, for at fjerne svovl i produktionen af jern og stål, produktion af titanium i Kroll-processen. Det er meget brugt til fremstilling af mobiltelefoner, bærbare og tablet-computere, kameraer og andre elektroniske komponenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Magnesium, spåner bruges i faststofsyntese med Ca og Sn, resulterede i en ny fase, Ca6.2Mg3.8Sn7, som har en hidtil uset type tinkæde sammensat af kvadratiske plane tinenheder. Det er en komponent i trykstøbning, for at fjerne svovl i produktionen af jern og stål, produktion af titanium i Kroll-processen. Det er meget brugt til fremstilling af mobiltelefoner, bærbare og tablet-computere, kameraer og andre elektroniske komponenter.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra luft, fugt og oxidationsmidler. Uforeneligt med syrer, luft, nitrogen og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-95-4
Molekylær formel Mg
Molekylvægt (g/mol) 24.30
MDL nummer MFCD00085308
InChI nøgle JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC navn magnesium
SMIL [Mg]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Magnesium
Navn note Vendinger
Smeltepunkt 650 °C
Kogepunkt 1091 °CC
Tæthed 1.738
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Fugtfølsom
FN nummer UN1869
Beilstein 4948473
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 24.305
Procent renhed ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Magnesium turnings
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Hazard Statement
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Precautionary Statement
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P420-Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.