Få mere at vide
Magnesium, drejninger, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Magnesium, spåner bruges i faststofsyntese med Ca og Sn, resulterede i en ny fase, Ca6.2Mg3.8Sn7, som har en hidtil uset type tinkæde sammensat af kvadratiske plane tinenheder. Det er en komponent i trykstøbning, for at fjerne svovl i produktionen af jern og stål, produktion af titanium i Kroll-processen. Det er meget brugt til fremstilling af mobiltelefoner, bærbare og tablet-computere, kameraer og andre elektroniske komponenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Magnesium, spåner bruges i faststofsyntese med Ca og Sn, resulterede i en ny fase, Ca6.2Mg3.8Sn7, som har en hidtil uset type tinkæde sammensat af kvadratiske plane tinenheder. Det er en komponent i trykstøbning, for at fjerne svovl i produktionen af jern og stål, produktion af titanium i Kroll-processen. Det er meget brugt til fremstilling af mobiltelefoner, bærbare og tablet-computere, kameraer og andre elektroniske komponenter.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra luft, fugt og oxidationsmidler. Uforeneligt med syrer, luft, nitrogen og fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium |
| Navn note | turnings |
| Smeltepunkt | 650°C |
| Kogepunkt | 1091°CC |
| Tæthed | 1.738 |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| FN nummer | UN1869 |
| Beilstein | 4948473 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Magnesium turnings
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Selvopvarmende stof Kategori 1
- Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- P223-Undgå kontakt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P420-Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.