Få mere at vide
Magnesiumspåner, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361288
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361288 500 g 500g
11351288 100 g 100g
11371288 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11361288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010232.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Form: 3,2 mm (0,13 tommer) bred
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-95-4
Molekylær formel Mg
Molekylvægt (g/mol) 24.30
MDL nummer MFCD00085308
InChI nøgle JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC navn magnesium
SMIL [Mg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium
Farve Sølv
Udseende Sølvfarvede drejeskiver
Tæthed 1,738 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Damptryk 1,33 hPa (1 mm Hg) ved 621 °C
Analyseprocentområde 99,8 % (metalbasis)
Formel vægt 24.3