Få mere at vide
Magnesiumdrejninger, 1 cm (0,4 tommer)& ned, Puratronic™ , 99,98 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360819
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11360819 25 g 25g
11340819 5 g 5g
11350819 100 g 100g
11330819 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11360819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010630.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-95-4
Molekylær formel Mg
Molekylvægt (g/mol) 24.30
MDL nummer MFCD00085308
InChI nøgle JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC navn magnesium
SMIL [Mg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium turnings
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Partikelstørrelse 1 cm (0,4 tommer) & Ned
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1869
Procent renhed 99.98%
Grad Puratronic