Få mere at vide
Magnesiumtrisilikat.
Artikelnummer. 11317668
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317668 1 kg 1kg
11307668 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033338.A1
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14987-04-3 | Mg2O8Si3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14987-04-3
Molekylær formel Mg2O8Si3
MDL nummer MFCD00016203
Synonym Magnesium silicate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium trisilicate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Formel vægt 260.86