Få mere at vide
Magnesiumtrifluoromethansulfonat
Artikelnummer. 11388017
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388017 10 g 10g
11378017 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022340.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 60871-83-2 | C2F6MgO6S2 | 322,431 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60871-83-2
Molekylær formel C2F6MgO6S2
Molekylvægt (g/mol) 322.431
MDL nummer MFCD00042601
InChI nøgle BZQRBEVTLZHKEA-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium trifluoromethanesulfonate, magnesium triflate, magnesium 2+ ditriflate, trifluoromethanesulfonic acid magnesium salt, magnesium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, magnesium salt, magnesiumtrifluoromethanesulfonate, magnesium trifiate, acmc-209mmv, ksc352a4p
PubChem CID 2734125
IUPAC navn magnesium;trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt >310 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Følsomhed Hygroskopisk
Beilstein 705578
Formel vægt 322.43