Få mere at vide
Magnesiumtrifluoromethanesulfonat, 97%
Description
Magnesiumtrifluormethansulfonat bruges som en komponent i elektrolytten, da Lewis-syre resulterede i stort set nedsatte og omvendte enantioselektiviteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
elektrolytten, da Lewis-syre resulterede i stort set nedsatte og omvendte enantioselektiviteter.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium trifluoromethanesulfonate |
| Smeltepunkt | >310 °C |
| Lineær formel | Mg(CF3SO3)2 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1759 |
| Beilstein | 705578 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 322.43 |
| Procent renhed | 98% |