Få mere at vide
Magnesium trifluoromethanesulfonate, 97%
Artikelnummer. 11438217
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438217 5 g 5g
11448217 25 g 25g
11458217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17591.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60871-83-2 | C2F6MgO6S2 | 322.431 g/mol
Magnesiumtrifluormethansulfonat bruges som en komponent i elektrolytten, da Lewis-syre resulterede i stort set nedsatte og omvendte enantioselektiviteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Magnesiumtrifluormethansulfonat bruges som en komponent i
elektrolytten, da Lewis-syre resulterede i stort set nedsatte og omvendte enantioselektiviteter.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60871-83-2
Molekylær formel C2F6MgO6S2
Molekylvægt (g/mol) 322.431
MDL nummer MFCD00042601
InChI nøgle BZQRBEVTLZHKEA-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium trifluoromethanesulfonate, magnesium triflate, magnesium 2+ ditriflate, trifluoromethanesulfonic acid magnesium salt, magnesium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, magnesium salt, magnesiumtrifluoromethanesulfonate, magnesium trifiate, acmc-209mmv, ksc352a4p
PubChem CID 2734125
IUPAC navn magnesium;trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt >310°C
Lineær formel Mg(CF3SO3)2
Mængde 5 g
FN nummer UN1759
Beilstein 705578
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 322.43
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoromethylsulfonate, magnesium