Få mere at vide
Magnesium trifluoromethanesulfonate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31095449
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
31095449 25 g
1 options
Artikelnummer. 31095449 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD13705625g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium trifluoromethanesulfonate
CAS 60871-83-2
Molekylær formel C2F6MgO6S2
MDL nummer MFCD00042601
Mængde 25 g
SMIL O=S(C(F)(F)F)([O-])=O.O=S(C(F)(F)F)([O-])=O.[Mg+2]
Molekylvægt (g/mol) 322.44
Procent renhed 98%