Få mere at vide
Magnesium titanium oxide, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11331199
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331199 250 g 250g
11321199 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011398.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12032-30-3 | MgO3Ti | 120.169 g/mol
Magnesium titaniumoxid anvendes i de primære kemiske mellemprodukter og i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12032-30-3
Molekylær formel MgO3Ti
Molekylvægt (g/mol) 120.169
MDL nummer MFCD00016198
InChI nøgle XSETZKVZGUWPFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium titanate, magnesium dititanate, karrooite, ticon 75, magnesium titanium trioxide, atd 16, magnesium titanate iv mgtio3, titanium magnesium oxide timgo3, magnesium dititanium pentoxide, magnesium titanate mgti2o5
PubChem CID 159407
IUPAC navn magnesium; ilt(2-);titan(4+)
SMIL [O-2].[O-2].[O-2].[Mg+2].[Ti+4]
Specifica
Kemisk navn eller materiale Magnesium titanium oxide
Smeltepunkt 1610°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 120.21
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Tæthed 3.36 g/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.