Få mere at vide
Magnesiumthiosulfathexahydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498620
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498620 500 g 500g
11488620 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498620 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046114.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13446-30-5 | H12MgO9S2 | 244.512 g/mol
Magnesiumhyposulfit finder anvendelse i behandlingen af visse hudsygdomme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-30-5
Molekylær formel H12MgO9S2
Molekylvægt (g/mol) 244.512
MDL nummer MFCD00169871
InChI nøgle CQDMJJVHDPDPHO-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium thiosulfate hexahydrate, unii-59481j5eha, thiosulfuric acid h2s2o3 , magnesium salt 1:1 , hexahydrate 9ci, magnesium 2+ hypo hexahydrate, magnesium thiosulfate hexahydrate 100g, magnesium 2+ ion hexahydrate thiosulphate
PubChem CID 26002
IUPAC navn magnesium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium thiosulfate hexahydrate
Smeltepunkt 170°C (in -3H2O)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Lineær formel MgS2O3·6H2O
Merck Index 14,5694
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 244.53 (136.44 Anhydrous)
Procent renhed 99%
Tæthed 1.818 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium thiosulfate hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium thiosulfate hexahydrate