Få mere at vide
Magnesium tetraborate, 99%
Artikelnummer. 11304928
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304928 25 g 25g
11314928 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043892.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12007-62-4 | B2Mg3O6 | 190.529 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12007-62-4
Molekylær formel B2Mg3O6
Molekylvægt (g/mol) 190.529
MDL nummer MFCD02688001
InChI nøgle NFMWFGXCDDYTEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1bvay, boric acid h3bo3 , magnesium salt 2:3, ksc171o6l, trimagnesium 2+ diborate, parent, trimagnesium 2+ ion diborate
PubChem CID 21981398
IUPAC navn trimagnesium;diborat
SMIL B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium tetraborate
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Formel vægt 179.54
Procent renhed 99%