Få mere at vide
WTW™ Magnesium celle testsæt
Mængde:
Pakke m. 1 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Praktisk og omkostningseffektiv
- Kvalitetssikret af AQA/IQC
- For sjældent eller meget stort prøvegennemløb i laboratoriet
- Prøvetilsætning, indsættelse, måling og læsning
- Reaktionskuvette med stregkode eller metodevalg
Tekniske data
Tekniske data
| Analytter | Jern(III)thiocyanat |
| Til brug med (applikation) | Til drikkevand, overfladevand |
| Til brug med (udstyr) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektral, Photoflex fotometre |
| Inkluderer | Certifikater |
| Antal prøver | 25 |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Rækkevidde | 5.0 - 75.0mg/L |
| Testmetode | Fotometrisk |
| Type | Klor test kit |