Få mere at vide
Magnesium tert-butoxid, 93+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10135053 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10135053 50 g Plastflaske 50g
10055553 10 g Glasflaske 10g
10064343 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10135053 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390470500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 32149-57-8 | C8H18MgO2 | 170.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32149-57-8
Molekylær formel C8H18MgO2
Molekylvægt (g/mol) 170.53
MDL nummer MFCD03788761
InChI nøgle RTKCPZYOLXPARI-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium tert-butoxide, magnesium di-tert-butoxide, magnesium 2-methylpropan-2-olate, magnesium t-butoxide, magnesiumtert-butoxide, di-tert-butoxymagnesium, magnesium tert. butoxide, ksc226k7n, magnesium 2+ bis 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 12040442
IUPAC navn magnesium;2-methylpropan-2-olat
SMIL CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium tert-butoxide
Farve Hvid til Grå
Analyseprocentområde 93+%
Emballage Plastflaske
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts violently
Formel vægt 170.53
Procent renhed 93+%
Fysisk form Pulver