Få mere at vide
Magnesium tert-butoxide, 90+%
Artikelnummer. 11369675
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369675 250 g 250g
11345615 10 g 10g
11359675 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11369675 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19745.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 32149-57-8 | C8H18MgO2 | 170.535 g/mol
Magnesium tert-butoxid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også i deprotoneringsreaktioner til organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Magnesium tert-butoxid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også i deprotoneringsreaktioner til organiske synteser.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Den er følsom over for luft og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32149-57-8
Molekylær formel C8H18MgO2
Molekylvægt (g/mol) 170.535
MDL nummer MFCD03788761
InChI nøgle RTKCPZYOLXPARI-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium tert-butoxide, magnesium di-tert-butoxide, magnesium 2-methylpropan-2-olate, magnesium t-butoxide, magnesiumtert-butoxide, di-tert-butoxymagnesium, magnesium tert. butoxide, ksc226k7n, magnesium 2+ bis 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 12040442
IUPAC navn magnesium;2-methylpropan-2-olat
SMIL CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium tert-butoxide
Lineær formel [(CH3)3CO]2Mg
Mængde 250 g
FN nummer UN2921
Beilstein 3979348
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 170.54
Procent renhed ≥90%