Få mere at vide
Magnesiumsulfat, TRC
Artikelnummer. 30482068
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30482068 50 g
1 options
Artikelnummer. 30482068 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM19813050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Sulfate
CAS 7487-88-9
Mængde 50 g
Molekylær formel MgSO4
Synonym Sulfuric acid magnesium salt (1:1) (8CI, 9CI, ACI), Magnesium sulfate (1:1) (ACI), Arrosalt 2327, Epso Top, Epsom salt, Epsom salts, M-HOS, Magnesii sulfas, Magnesium sulfate, Magnesium sulphate, MG 3K, MG-N, Mg-OK, MG-OK 100, MN 00, MN 30, MN 70, NP-YW 1, OT-S, OT-S (drying agent), SN 00, SSN 00, Sulfuric acid magnesium salt, Sulfuric acid, magnesium salt (1:1), Sunmate, TC-P, Tomix OT, USN 00, WS 1S
InChI formel InChI=1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
SMIL [Mg+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn magnesium; sulfat
Molekylvægt (g/mol) 120.37
Formel vægt 119.9368