Få mere at vide
Magnesiumsulfatopløsning, 0,1M, Solstice
Artikelnummer. 15694140
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15694140 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15694140 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 342761L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00 DKK
    983.70 DKK / 1 L
    Spare 126.30 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Volumetrisk, 0,1 M MgSO4
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate solution
CAS 7487-88-9
Mængde 1 L
Molekylær formel MgO4S
MDL nummer MFCD00011110
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
InChI nøgle CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn magnesium; sulfat
Molekylvægt (g/mol) 120.36
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
Formel vægt 120,37 g/mol