Beskrivelse
- ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Sulfate |
| Fysisk form | Vandfri |
| Mængde | 2.5 kg |
| Damptryk | 0,1 mmHg (20 °C) |
| Tæthed | Dampdensitet: <0,01 (vs. luft) |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC navn | magnesium; sulfat |
| Formel vægt | 120,37 g/mol |
| Procent renhed | ≥97% |
| Grad | Reagens |