Learn More
Magnesiumsulfat, puriss. p.a., ≥98% (KT), Solstice
Description
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium sulfate |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 120,37 g/mol |
| Procent renhed | ≥98% (KT) |
| Damptryk | 0,1 mmHg (20 °C) |
| Tæthed | Dampdensitet: <0,01 (vs. luft) |