Få mere at vide
Magnesiumsulfat, puris. pa,≥ 98 % (KT), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15646080 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 15646080
Brand: Honeywell-Fluka 631361KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, tørremiddel, vandfri,≥ 98,0% (KT), pulver (meget fint)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7487-88-9
Molekylær formel MgO4S
Molekylvægt (g/mol) 120.36
MDL nummer MFCD00011110
InChI nøgle CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
IUPAC navn magnesium; sulfat
SMIL [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate
Mængde 1 kg
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 120.37g/mol
Procent renhed ≥98% (KT)
Damptryk 0.1 mmHg (20°C)
Tæthed Vapor Density: <0.01 (vs air)
Produktidentifikator
  • Magnesium sulfate