Få mere at vide
Magnesium Sulfate Hydrate, Purum p.a., ≥99.0% (calc. on dried material, KT), Honeywell™
Artikelnummer. 15666080 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15666080 1 kg Poly bottle 1kg
1 options
Artikelnummer. 15666080 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 631391KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate hydrate
Smeltepunkt 1124°C
CAS 22189-08-8
Farve Colorless
pH Neutral
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Molekylær formel MgO4S
Lineær formel MgSO4 · aq
MDL nummer MFCD00149787
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
InChI nøgle CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn magnesium;sulfate
Molekylvægt (g/mol) 120.36
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
Formel vægt 120.37g/mol (anhydrous basis)
Procent renhed ≥99.0% (calc. on dried material, KT)
Lugt Odorless
Emballage Poly bottle