Få mere at vide
Magnesiumsulfathydrat, Puratronic™ 99,997% (metalbasis)
Artikelnummer. 11376907
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11376907 10 g 10g
11366907 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010801.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 22189-08-8 | MgO4S | 120,36 g/mol
Magnesiumsulfat bruges som et antikonvulsivt middel, et kathartisk middel og en elektrolytfornyer til behandling af svangerskabsforgiftning og eclampsia.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22189-08-8
Molekylær formel MgO4S
Molekylvægt (g/mol) 120.36
MDL nummer MFCD00149787
InChI nøgle CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
IUPAC navn magnesium; sulfat
SMIL [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 1.68 g/mL
Merck Index 14,5691
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (360 mg/ml ved 20 °C), æter (11,6 mg/ml ved 18 °C), alkohol og glycerin. Uopløselig i acetone.
Formel vægt 120,37 (Vandfri)
Procent renhed 99.997%
Grad Puratronic