Få mere at vide
Magnesiumsulfathydrat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer på DAC, tørret, 99,0-101,0% MgSO4 basis (i tørret stof), Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15661260
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
5kg
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15661260 6 x 2.5 kg Pakke med 6
15611260 1 kg 1kg
15621260 2.5 kg 2.5kg
15641260 5 kg 5kg
15651260 6 x 1 kg Pakke med 6
15631260 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15661260 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 131436X2.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4595.00 DKK
    4071.68 DKK / Pakke med 6
    Spare 523.32 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss., opfylder analytiske specifikationer for DAC, tørret, 99,0-101,0 % MgSO4-basis (i tørret stof)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22189-08-8
Molekylær formel MgO4S
Molekylvægt (g/mol) 120.36
MDL nummer MFCD00149787
InChI nøgle CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMIL [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Sulfate Hydrate
Navn note Opfylder den analytiske specifikation for DAC
Mængde 6 x 2.5 kg
Lineær formel MgSO4 · aq
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn magnesium; sulfat
Formel vægt 120,37 (vandfri basis)
Procent renhed 99,0 til 101,0 % (MgSO4-basis (i tørret stof))
Grad puriss.