Få mere at vide
Magnesiumsulfathydrat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. DAC, tørret, 99,0-101,0 % MgSO4-basis (i tørret stof), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15611260 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Unit Size:
1kg
2.5kg
25kg
5kg
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15611260 1 kg 1kg
15621260 2.5 kg 2.5kg
15641260 5 kg 5kg
15651260 6 x 1 kg Pakke med 6
15661260 6 x 2.5 kg Pakke med 6
15631260 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15611260 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 131431KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Add to basket
Puriss., opfylder analytiske specifikationer for DAC, tørret, 99,0-101,0 % MgSO4-basis (i tørret stof)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22189-08-8
Molekylær formel MgO4S
Molekylvægt (g/mol) 120.36
MDL nummer MFCD00149787
InChI nøgle CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMIL [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Magnesium Sulfate Hydrate
Navn note Meets analytical specification of DAC
Fysisk form Dry
Mængde 1 kg
Lineær formel MgSO4 · aq
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn magnesium; sulfat
Formel vægt 120.37g/mol (anhydrous basis)
Procent renhed 99 to 101% (MgSO4 basis) (in dried substance)
Grad puriss.