Få mere at vide
Magnesiumsulfat Heptahydrat, TRC
Artikelnummer. 30009419
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009419 100 g
30006512 250 g
30005061 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009419 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM110355100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-99-8
Molekylær formel Mg . O4 S . 7 H2 O
Molekylvægt (g/mol) 246.47
Synonym Magnesium sulfate heptahydrate, Sulfuric Acid Magnesium Salt (1:1) Heptahydrate, Magnesium Sulfate (MgSO4) Heptahydrate, Magnesium Sulfate Heptahydrate, Magnesium Sulfate Heptahydrate (MgSO4.7H2O), Magnesium Sulfate Hydrate (MgSO4.7H2O);
IUPAC navn magnesium; sulfat; heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Mg+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate heptahydrate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Formel vægt 246.0107