Få mere at vide
Magnesiumsulfatheptahydrat, puriss. pa, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium sulfate heptahydrate |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | MgSO4 · 7H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 246.47g/mol |
| Procent renhed | ≥99% (KT) |
| Grad | ACS/puriss. pa |
| Damptryk | 0.1 mmHg (20°C) |
| Tæthed | Vapor Density: <0.01 (vs air) |