Få mere at vide
Magnesiumsulfat heptahydrat, puriss. p.a., ACS-reagens, Solstice
Artikelnummer. 15686080
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15686080 1 kg 1kg
15676080 100 g 100g
15696080 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15686080 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 631401KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00 DKK
    502.53 DKK / 1kg
    Spare 67.47 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,0 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-99-8
Molekylær formel H14MgO11S
Molekylvægt (g/mol) 246.47
MDL nummer MFCD00149785
InChI nøgle WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC navn magnesium;sulfat;heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate heptahydrate
Fysisk form Crystalline
Mængde 1 kg
Damptryk 0,1 mmHg (20 °C)
Tæthed Dampdensitet: <0,01 (vs. luft)
Lineær formel MgSO4 · 7H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 246,47 g/mol
Procent renhed ≥99% (KT)
Grad ACS/puriss. pa