Få mere at vide
Magnesiumsulfat Heptahydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11480532 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11480532 500 g
11470532 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480532 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02191422.5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Bruges som komponent i Earles og Hanks' balancerede saltopløsninger. Magnesiumsulfat Heptahydrat MP Biomedicals er en komponent i kulturmedier for planteceller og mikroorganismer. Bruges også i rensningen af CAP, som katabolitgenaktiverer og
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-99-8
Molekylær formel H14MgO11S
Molekylvægt (g/mol) 246.47
MDL nummer MFCD00149785
InChI nøgle WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC navn magnesium(2+)heptahydratsulfat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, let opløselig i alkohol.
Formel vægt 246.5
Procent renhed 99 til 102%
Grad ACS-reagens