Få mere at vide
Magnesiumsulfat, Heptahydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416581 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416581 5 kg 5kg
1 options
Artikelnummer. 11416581 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219483394
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.00 DKK
    1872.79 DKK / 5kg
    Spare 97.21 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Spiller en række biologiske roller i enzymologi, celle- og nukleinsyrestruktur og muskelcellefysiologi. Magnesiumsulfat, Heptahydrat, MP Biomedicals er et almindeligt farmaceutisk præparat af magnesium, også kendt som Epsom-salte. Det er det vigtigste
Magnesium spiller en rolle i cellemembranen og cellevæggens strukturelle integritet og i muskelcellefysiologi. Det er en essentiel co-faktor i mange enzymer, herunder deoxyribonuclease (DNase), restriktionsenzymerne EcoR I og EcoR V og Ribonuclease H. Magnesium stabiliserer også polymere nukleinsyrer, såsom transfer-RNA og ribozymer.
Tekniske data
CAS 10034-99-8
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 kg
Molekylær formel H14MgO11S
MDL nummer MFCD00149785
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (100 mg/ml).
InChI nøgle WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn magnesium;sulfat;heptahydrat
Molekylvægt (g/mol) 246.47
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
Formel vægt 246,47 g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad Molekylær biologi