Få mere at vide
Magnesiumsulfatheptahydrat opfylder analytiske specifikationer for Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99,5-100,5% (kalk til det tørrede stof), Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15661250 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
25kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15661250 25 kg 25kg
15631250 100 g 100g
15641250 1 kg 1kg
15651250 2.5 kg 2.5kg
15681250 5 kg 5kg
15691250 6 x 1 kg Pakke med 6
15601260 6 x 2.5 kg Pakke med 6
15671250 4 x 5 kg Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15661250 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 1314225KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Opfylder analytiske specifikationer for Ph. Eur., BP, USP , FCC, 99,5-100,5 % (beregnet for det tørrede stof)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-99-8
Molekylær formel H14MgO11S
Molekylvægt (g/mol) 246.47
MDL nummer MFCD00149785
InChI nøgle WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC navn magnesium;sulfat;heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium sulfate heptahydrate
Navn note Opfylder analytisk specifikation for Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.5-100.5% (kalkulation til det tørrede stof)
CAS Max % 100.0000%
Mængde 25 kg
Analyseprocentområde 99,5 til 100,5%
Lineær formel MgSO4 · 7H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 246.47
Procent renhed 99,5 til 100,5 % (kalk til det tørrede stof)
Grad Reagens Ph. Eur.
Emballage Papir/polypose
Damptryk 0,1 mmHg (20 °C)
Tæthed 1,68 g/cm3; Dampdensitet: <0,01 (vs. luft)