Få mere at vide
Magnesiumsulfatheptahydrat, Fisher BioReagents
Beskrivelse
poly flaske; 1 kg
Magnesiumsulfat er velegnet til brug ved fremstilling af bufferopløsninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Sulfate Heptahydrate |
| Smeltepunkt | 770 °C |
| CAS | 10034-99-8 |
| Farve | Hvid |
| pH | 5 til 8.2 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 1 kg |
| Identifikation | Beståelsesprøve |
| Emballage | Poly flaske |
| Damptryk | <0,1 mmHg ved 20 °C |
| Vis mere |